Principaux documents
904694
Sigma-Aldrich
Ir(p-CF3-ppy)3
≥95%
Synonyme(s) :
Tris[2-(2-pyridinyl-κN)-5-(trifluoromethyl)phenyl-κC]iridium
100 MG
176,00 €
500 MG
643,00 €
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
176,00 €
500 MG
643,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H21F9IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
858.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
>300 °C
Activation du photocatalyseur
465 nm
Chaîne SMILES 
[Ir]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9)C(F)(F)F)C=CC=C8)([NH]5=C(c6c4cc(cc6)C(F)(F)F)C=CC=C5)[NH]2=C(c3c1cc(cc3)C(F)(F)F)C=CC=C2
InChI
1S/3C12H7F3N.Ir/c3*13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-16-11;/h3*1-4,6-8H;
Clé InChI
ZLVNAIXHGHEODI-UHFFFAOYSA-N
Application
This photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light, including the defluorination of arenes.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A Singh et al.
Chemical science, 6(12), 7206-7212 (2015-12-01)
C-F functionalizations that provide C-C bonds are challenging synthetic transformations, due in part to the large C-F bond strength, short bond length, nonpolarizable nature, the production of fluoride, and the regioselectivity-in the case of multifluorinated substrates. However, commercially available highly
Facile synthesis and complete characterization of homoleptic and heteroleptic cyclometalated Iridium(III) complexes for photocatalysis
Singh A, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 776, 51-59 (2015)