Principaux documents
900579
Sigma-Aldrich
(S)-2-Benzylpiperidine
≥95%
1 G
449,00 €
449,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
449,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
449,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Pf
46.2 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1[C@@H](CCCC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10H2/t12-/m0/s1
Clé InChI
ITXCORRITGNIHP-LBPRGKRZSA-N
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable