Documents
900539
Sigma-Aldrich
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3
Synonyme(s) :
tris[2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl-κN]-5-fluorophenyl-κC]- iridium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H45F3IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
877.07
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pf
372.5 °C
Activation du photocatalyseur
430 nm
Application
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst which readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable