Principaux documents
903663
Sigma-Aldrich
t-BuDavePhos Pd G4
Synonyme(s) :
t-BuDavePhos G4 Palladacycle, t-BuDavePhos Palladacycle
1 G
169,00 €
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
169,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H47N2O3PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
725.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
169,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Caractéristiques
generation 4
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Description générale
tBuDavePhos Pd G4 is a fourth generation (G4) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. tBuDavePhos Pd G4 is an excellent reagent for palladium catalyzed cross-coupling reactions. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Application
tBuDavePhos Pd G4 will be used for a variety of C-C and C-N cross-coupling reactions.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.