Principaux documents
773905
Sigma-Aldrich
RockPhos Pd G3
Synonyme(s) :
RockPhos-G3-palladacycle, [(2-Di-tert-butylphosphino-3-methoxy-6-methyl-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
100 MG
115,00 €
500 MG
517,00 €
5 G
4 040,00 €
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
115,00 €
500 MG
517,00 €
5 G
4 040,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H62NO4PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
838.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
115,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Caractéristiques
generation 3
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
220-250 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CC1=CC=C(OC)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C1C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C.NC3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C31H49OP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
PANIJJUVUGSZSP-UHFFFAOYSA-M
Application
Buchwald 3rd Generation Pd Precatalyst containing bulk RockPhos ligand. This system has been shown to be effective for cross-coupling reactions like the arylation of aliphatic alcohols.
Synthesis and Application of Palladium Precatalysts that Accommodate Extremely Bulky Di-tert-butylphosphino Biaryl Ligands
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Contenu apparenté
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.