Principaux documents
901593
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
Synonyme(s) :
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
25 ML
121,00 €
100 ML
441,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
121,00 €
100 ML
441,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C3H4O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Concentration
1 M in THF
Indice de réfraction
n/D 1.4095
Densité
0.9079
Chaîne SMILES 
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clé InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block or solvent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Kidney, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
0.5 °F
Point d'éclair (°C)
-17.5 °C