Principaux documents
901612
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in DMF
Synonyme(s) :
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
About This Item
Formule linéaire :
C3H4O3
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1 M in DMF
Densité
0.984 g/mL
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clé InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block or solvent offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
137.3 °F
Point d'éclair (°C)
58.5 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :