Principaux documents
901577
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H
≥95%
50 MG
33,80 €
33,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
33,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Densité
1.15 g/cm3 (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(COCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H21NO6/c1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
OMBVJVWVXRNDSL-UHFFFAOYSA-N
Application
This is a crosslinker with a t-Boc protected amine on one end and a carboxyl group on the other end. The compound contains two PEG units to help improve solubility.
t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H is a heterobifunctional, PEGylated crosslinker featuring a Boc-protected amine at one end and a carboxyl group at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. t-Boc-N-amido-PEG2-CH2CO2H can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3