900931
3-Azidopropionic acid
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Disponibilité
available only in USA
Indice de réfraction
n/D 1.467
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Densité
1.2356 g/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)
Clé InChI
YIPVUXAMZQBALD-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable