Principaux documents
900717
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
≥95%
Synonyme(s) :
Chiral APAO ligand
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H24N2O2
Poids moléculaire :
240.34
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Couleur
white
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1N=C([C@@H](NC(C)=O)[C@@H](CC)C)OC1
Application
Chiral bidentate ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for enantioselective borylation of C(sp3)–H bonds. This acetyl-protected aminomethyl oxazoline (APAO) ligand was demonstrated to be compatible with carbocyclic substrates with both α-tertiary and α-quaternary carbon centers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.