Principaux documents
900542
Sigma-Aldrich
(2S)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
95%
Synonyme(s) :
Birman (S)-HBTM Resolution Catalyst
100 MG
129,00 €
1 G
659,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
129,00 €
1 G
659,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or chunks
Pf
125 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C12=CC=CC=C1SC3=N[C@H](C4=CC=CC=C4)CCN23
InChI
1S/C16H14N2S/c1-2-6-12(7-3-1)13-10-11-18-14-8-4-5-9-15(14)19-16(18)17-13/h1-9,13H,10-11H2/t13-/m0/s1
Clé InChI
ZMYZJAQMQBHNLH-ZDUSSCGKSA-N
Catégories apparentées
Application
Organocatalyst for the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation with anhydrides.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ximin Li et al.
The Journal of organic chemistry, 77(4), 1722-1737 (2012-01-31)
Kinetic resolution of racemic alcohols has been traditionally achieved via enzymatic enantioselective esterification and ester hydrolysis. However, there has long been considerable interest in devising nonenzymatic alternative methods for this transformation. Amidine-based catalysts (ABCs), a new class of enantioselective acyl
Contenu apparenté
The main focus of research in the Birman group is on the de novo design of asymmetric catalysts and reagents. As part of this effort, they have developed Amidine-Based Catalysts, or ABCs, and demonstrated their high enantioselectivity in many asymmetric acyl transfer reactions. The versatility, accessibility, and ease of structural modification of ABCs have attracted the interest of a number of other research groups worldwide, which has led to further expansion of their synthetic utility.