Principaux documents
183431
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
2-(4-Bromophenyl)ethanol
1 G
35,80 €
10 G
169,00 €
35,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
35,80 €
10 G
169,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Beilstein:
2079929
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
138 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
4-Bromophenethyl alcohol was used in the synthesis of 4-(4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenethoxy)quinazoline[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
B Latli et al.
Chemical research in toxicology, 9(2), 445-450 (1996-03-01)
Two candidate photoaffinity probes are designed from 4-substituted quinazolines known to be potent insecticides/acaricides and NADH:ubiquinone oxidoreductase inhibitors acting at or near the rotenone site. 4-(11-Azidoundecyl-2-amino)quinazoline, based on the undecylamino analog SAN 548A as a prototype, was synthesized in 18%
Roman S Borisov et al.
Talanta, 200, 31-40 (2019-05-01)
This work highlights the discovered in-situ analytical reaction between primary/secondary alcohols and nitrogenous bases (pyridine, quinoline) that involves the substitution of hydroxyl groups for nitrogen-containing charged species and proceeds in an ionization region of Direct Analysis in Real Time mass
Po-Hsuan Hsu et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-10)
Gold nanoclusters (AuNCs) and liquid crystals (LCs) have shown great potential in nanobiotechnology applications due to their unique optical and structural properties. Herein, the hardcore of the 4-cyano biphenyl group for commonly used LCs of 4-cyano-4'-pentylbiphenyl (5CB) was utilized to