Principaux documents
55385
Supelco
3-Phosphoshikimic acid lithium salt
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Lithium 3-phosphoshikimate, Lithium shikimate-3-phosphate, S-3-P, S3P, Shikimic acid-3-phosphate lithium salt
10 MG
390,00 €
390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
390,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11O8P · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.13 (free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(C1=C[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)=O
InChI
1S/C7H11O8P/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t4-,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
QYOJSKGCWNAKGW-PBXRRBTRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Substrate of the pivotal EPSP synthase in the shikimate - chorismic acid pathway of most plants and many microorganisms.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
From glucose to aromatics: recent developments in natural products of the shikimic acid pathway.
Ganem, B.
Tetrahedron, 32, 3353-3383 (1978)
Vanisree Mulabagal et al.
Analytical chemistry, 82(9), 3616-3621 (2010-04-17)
Shikimate kinase (SK) and other enzymes in the shikimate pathway are potential targets in the discovery of antimicrobial agents. In the current study, an ultrafiltration-liquid chromatography/mass spectrometry (UF-LC/MS) ligand based binding assay and an LC/MS based functional assay for Mycobacterium