Principaux documents
857467
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride hemihydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl · 1/2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −8.5°, c = 2 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
247-249 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(N)cc2)C(O)=O
InChI
1S/2C9H12N2O2.ClH.H2O/c2*10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;;/h2*1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H;1H2/t2*8-;;/m00../s1
Clé InChI
LVCNYJHEXVGOCY-OWJCAWTQSA-N
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable