Principaux documents
850276
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenoxyacetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4OCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
104-104.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
ZBIULCVFFJJYTN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chayanis Sutcharitchan et al.
Food chemistry, 322, 126766-126766 (2020-04-20)
A simple, rapid, and effective method based on salting-out extraction and LC-MS/MS techniques was developed for the determination of 39 plant growth regulator (PGR) residues in two of the most common root and rhizome Chinese herbs, Codonopsis Radix (Dangshen) and