809403
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylmethyl carbonate, 2.0 M LiPF6 EMC, battery grade
Synonyme(s) :
2M LiPF6 EMC
233,00 €
About This Item
233,00 €
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
solution
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
2.0 M (LiPF6 in ETC)
Impuretés
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Traces de cations
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clé InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Bone,Teeth
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.1 °F
Point d'éclair (°C)
26.7 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.