Principaux documents
340421
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li
chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
1 G
127,00 €
10 G
758,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
127,00 €
10 G
758,00 €
About This Item
Formule linéaire :
6Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Forme
chunks
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[6Li]
InChI
1S/Li/i1-1
Clé InChI
WHXSMMKQMYFTQS-BJUDXGSMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Lithium-6Li is an isolated and enriched isotope of lithium that is majorly used in fusion reactors. It is an important element in isotope separation study and can be sperated in large scale by using amalgam method. It is incorpoared as a blanket material for deuterium tritium fusion power reactor.[1][2]
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lithium isotope effects accompanying electrochemical insertion of lithium into metal oxides
Mouri M, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 44(1), 73-80 (2007)
Journal of the American Chemical Society, 110, 3668-3668 (1988)
Chunyapuk Kukusamude et al.
Food chemistry, 334, 127402-127402 (2020-07-28)
In this study, heavy metals including Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, and Cd in 55 Thai local rice (4 varieties) were measured using ICP-MS. Health risks were estimated from various Thai population groups, classified according to ages and
Lithium isotope effects upon electrochemical release from lithium manganese oxide
Okano K, et al.
Energy Procedia, 71(1), 140-148 (2015)