Principaux documents
424501
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hydroxide monohydrate
95 atom % 6Li
5 G
1 090,00 €
1 090,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
1 090,00 €
About This Item
Formule linéaire :
6LiOH·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 090,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Niveau de qualité
Forme
solid
Densité
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
Clé InChI
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges