Principaux documents
808024
Sigma-Aldrich
(S,R,R)-Elenor Amination Reagent
Synonyme(s) :
3H-3a,6-Methano-2,1-benzisothiazole-1(4H)-carboxamide, tetrahydro-N-hydroxy-8,8-dimethyl-, 2,2-dioxide, (3aS,6R,7aR)-
1 G
122,00 €
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
122,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1S(C[C@]2(C3(C)C)CC[C@]3([H])C[C@@]12[H])(=O)=O)NO
InChI
1S/C11H18N2O4S/c1-10(2)7-3-4-11(10)6-18(16,17)13(8(11)5-7)9(14)12-15/h7-8,15H,3-6H2,1-2H3,(H,12,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
Clé InChI
FYSORZDAOUCPGD-SOCHQFKDSA-N
Application
The following hydroxyamide is a chiral electrophilic nitroso reagent for the transfer of nitrogen to enol ethers. This methology was reported by the Read de Alaniz Group, is a mild approach that can be performed at room temperature and in the presence of air.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable