Documents
803944
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2H3N3
Poids moléculaire :
71.05
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH]1=N[13CH]=NN1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1
Clé InChI
NSPMIYGKQJPBQR-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C