Principaux documents
642126
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H315N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
pb
260 °C (lit.)
Pf
119-121 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
c1[15n]c[15nH][15n]1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i3+1,4+1,5+1
Clé InChI
NSPMIYGKQJPBQR-FRSWOAELSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges