803871
Mattson Boronate Urea Pinacol Ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
230.39 °C
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC=CC=C2NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)=O
InChI
1S/C21H21BF6N2O3/c1-18(2)19(3,4)33-22(32-18)15-7-5-6-8-16(15)30-17(31)29-14-10-12(20(23,24)25)9-13(11-14)21(26,27)28/h5-11H,1-4H3,(H2,29,30,31)
Clé InChI
OJFYKTGJRXTBRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Boronate ureas benefit from internal Lewis acid coordination of the urea cabonyl oxygen and the strategically placed boron. As a result of this structural feature, boronate ureas can be rendered more acidic than conventional urea hydrogen bond donor catalysts.