803863
Schreiner′s Thiourea Catalyst
95%
Synonyme(s) :
N,N′−bis[3,5−bis(trifluoromethyl)phenyl]−Thiourea
79,10 €
About This Item
79,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
170 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
S=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C17H8F12N2S/c18-14(19,20)7-1-8(15(21,22)23)4-11(3-7)30-13(32)31-12-5-9(16(24,25)26)2-10(6-12)17(27,28)29/h1-6H,(H2,30,31,32)
Clé InChI
RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Boronate ureas benefit from internal Lewis acid coordination of the urea cabonyl oxygen and the strategically placed boron. As a result of this structural feature, boronate ureas can be rendered more acidic than conventional urea hydrogen bond donor catalysts.