115150
Thiophosgene
Synonyme(s) :
Thiocarbonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4 (vs air)
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
70-75 °C (lit.)
Densité
1.50 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(Cl)=S
InChI
1S/CCl2S/c2-1(3)4
Clé InChI
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1