799548
L-Lactic acid-3-13C
99 atom % 13C, 98% (CP), ≥99% (Chiral Purity)
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropanoic acid-3-13C
3 420,00 €
About This Item
3 420,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
≥99% (Chiral Purity)
98% (CP)
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Autre catégorie plus écologique
Changement de masse
M+1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[13CH3][C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-IJGDANSWSA-N
Description générale
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.00 °C - closed cup