Principaux documents
606014
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
100 MG
984,00 €
984,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
984,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO213C13CH=13CH13CO2H
Poids moléculaire :
120.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
984,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-BHBLSLFXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Alex Gomez-Gomez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 164, 382-394 (2018-11-23)
Due to its high sensitivity and specificity, liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) could be considered as the gold-standard in targeted metabolomics. Although LC-MS/MS allows for the direct detection of a large number of molecules, the proper quantification of highly