798983
Graphene dispersion
for screen printing, with ethyl cellulose in terpineol, screen printable
Synonyme(s) :
Graphene ink, conductive ink
521,00 €
About This Item
521,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Graphene ink, for screen printing, with ethyl cellulose in terpineol, screen printable
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Solid content, 13-20%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
0.003-0.008 Ω-cm, thermally annealed 300 °C for 30 minutes, film thickness >100 nm, 25 °C
Taille des particules
≤3 μm
Viscosité
5-50 Pa.s(25 °C) (shear viscosity at 10 s-1)
pb
213-218 °C (Terpineol)
Densité
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
OC(C1=C2C(C3=C(C4=C(C5=C(C6=C(C7=C(C8=C(C9=C(C%10=C(C%11=C(C%12=C(C%13=C(C%14=C(C%15=CC=C%16O)C%16=C%17)C%17=C%18)C%18=C%19C(O)=O)C%19=C%20)C%20=C%21O)C%21=C%22)C%22=C%23)C%23=C%24O)C%24=C%25)C%25=C%26C(O)=O)C%26=C%27)C%27=C2)=C%28C%29=C(C%30=C%31C%28=C%3
Catégories apparentées
Description générale
Application
Curing Condition: 250-350 °C, 20-30 min
The printed films are generally too thick for photonic annealing, so the substrate will need to be compatible with the thermal curing conditions (typically 250-300 C for 30 minutes works well for most applications). Suggested substrates include Si/SiO2 and polyimide.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.