901090
Silver nanoparticles ink for screen printing
low curing temperature
Synonyme(s) :
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS21303 conductive ink
287,00 €
About This Item
287,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid (paste)
Viscosité
4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1)
6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1)
Capacité
55±5 % loading (Nanoparticles loading)
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
- Very high electrical conductivity.
- Very low curing temperature for printing on flexible substrates.
- Non CMR ink.
- Unchanged conductivity on bending.
- Compatible with various curing processes including photonic, IR, low vacuum oven and thermal.
- Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton®, …).
This ink has been developed to address the applications which require very low curing temperatures.
Autres remarques
≤3 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 120 °C/5 min)
≤4 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 80 °C/5 min)
≤5 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 60 °C/5 min)
Notes préparatoires
- Smart′Ink S-CS21303 conductive ink needs to be agitated before use.
- Ready to use. No need to use thinner.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)