797529
tert-Butyl 3-hydroxy-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1C2(CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)OC1
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-5-10(6-11)7(12)4-14-10/h7,12H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BFXOBAHLWARETK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenu apparenté
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.