Principaux documents
175668
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Trideuteroacetyl chloride
5 G
185,00 €
10 G
271,00 €
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
185,00 €
10 G
271,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CD3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
4.97 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1353 °F
Limite d'explosivité
19 %
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3865 (lit.)
pb
52 °C (lit.)
Pf
-112 °C (lit.)
Densité
1.146 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup