156167
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
97%
28,50 €
About This Item
28,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
127-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)7(10)3-5/h1-4,10H
Clé InChI
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable