Principaux documents
791970
Sigma-Aldrich
Luminol-(hydrazide-15N2)
98 atom % 15N, 97%
About This Item
Formule linéaire :
C8H715N2NO2
Poids moléculaire :
179.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
97%
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
NC1=CC=CC(C([15NH][15NH]2)=O)=C1C2=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i10+1,11+1
Clé InChI
HWYHZTIRURJOHG-LCTSPGJJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable