369306
3-Nitrophthalic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable