Principaux documents
790699
Sigma-Aldrich
(3S,4S)-(-)-2,5-Dimethyl-3,4-hexanediamine dihydrochloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
C8H20N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -5.6°, c = 0.5% in methanol
Pf
250-260 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](N)[C@@H](N)C(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/C8H20N2.2ClH/c1-5(2)7(9)8(10)6(3)4;;/h5-8H,9-10H2,1-4H3;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
Clé InChI
DBBIHMCJXWNFHF-FOMWZSOGSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable