Principaux documents
326356
Sigma-Aldrich
Niobium(III) chloride 1,2-dimethoxyethane complex
Synonyme(s) :
Niobium trichloride 1,2-dimethoxyethane complex, Trichloro(1,2-dimethoxyethane)niobium
5 G
308,00 €
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
308,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
308,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
powder
Concentration
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges