Principaux documents
79028
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 RAM
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Synonyme(s) :
N-Fmoc-4-[penta(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
crystals
Ampleur du marquage
~0.6 mmol/g loading
Taille des particules
110-150 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable