Principaux documents
78173
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Phenylsuccinic acid
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Beilstein:
2616723
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +171±4°, c = 1% in acetone
Pf
173-176 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
LVFFZQQWIZURIO-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3