1568506
USP
L-Proline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide (S)-pyrrolidine-2-carboxylique
455,00 €
About This Item
455,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
proline
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard and system suitability solution during the impurity analysis by using thin layer chromatography according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable