78133
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
98%
Synonyme(s) :
1-[Bis(dimethylamino)methylen]-5-chlorobenzotriazolium 3-oxide tetrafluoroborate, N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(6-chloro-1H-benzotriazol-1-yl)uronium tetrafluoroborate, TCTU
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.5% (HPLC)
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccc(Cl)cc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H15ClN5O.BF4/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;2-1(3,4)5/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis via plate-based multiple parallel centrifugation synthesizer
- Solid-phase synthesis of cyclic gramicidin analogs
- Comparison of automatic multiple peptide synthesizers
- Solid-phase peptide coupling with lack of racemization
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable