377848
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
PyBOP®
About This Item
Produits recommandés
product name
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
154-156 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
Clé InChI
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Synthesis of single labeled oligonucleotides that fluoresce upon matched hybridization
Generation of endocrine disruptor chemical binders
Cycloaddition to template-assembled multivalent peptide conjugates
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable