Principaux documents
777900
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27D5H43O
Poids moléculaire :
393.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC(C)C)[H]
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13D2,17D2,21D
Clé InChI
QYIXCDOBOSTCEI-PFPUTWTGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable