268674
2-Aminoethylphosphonic acid
99%
Synonyme(s) :
2-AEP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
296 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
NCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Clé InChI
QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable