Principaux documents
776483
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
95%
Synonyme(s) :
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
1 G
70,10 €
5 G
282,00 €
70,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
70,10 €
5 G
282,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.568
Densité
1.107 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
n1c2c(ccc1)CCCC2C(=O)C
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h3,5,7,10H,2,4,6H2,1H3
Clé InChI
YCPXJTSSSPGZOE-UHFFFAOYSA-N
Application
Versatile ligand for CuI mediated room temperature C-N coupling reactions
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Deping Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (14), 1891-1893 (2009-03-26)
2-Pyridinyl beta-ketones were identified as new efficient ligands for CuI-catalysed N-arylation of aliphatic amines at room temperature with great selectivity and substrate scope tolerance.