Z120790
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
Dewar Flask, Wide-Mouth Dewar
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Joint
Joints neck (70)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
1,000 mL
depth × Overall H
30.2 cm × 33.7 cm
Diam. intérieur
7.0 cm