Principaux documents
775622
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-chloro-4-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5BrClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
29-31 °C
Densité
1.624 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cc(I)c(Br)cn1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3
Clé InChI
ISESOOISZHSENQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable