Documents
336173
Sigma-Aldrich
Tantalum boride (1:2)
99.5%
Synonyme(s) :
Tantalum diboride
About This Item
Formule linéaire :
TaB2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.5%
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
B#[Ta]#B
InChI
1S/2B.Ta
Clé InChI
JEUVAEBWTRCMTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable