Principaux documents
774677
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
Chlorocyclohexylmagnesium
4 X 25 ML
70,90 €
100 ML
74,60 €
800 ML
261,00 €
70,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 X 25 ML
70,90 €
100 ML
74,60 €
800 ML
261,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11ClMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.91
Beilstein:
3535440
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.915 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Application
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Nucleophilic reagent is commonly used in substitution and addition reactions.
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C
Contenu apparenté
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.