771384
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) triflate
Synonyme(s) :
Pd(OTf)2(dippp)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
169-183 °C
Chaîne SMILES
[Pd++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2CHF3O3S.Pd/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*(H,5,6,7);/q;;;+2/p-2
Clé InChI
MIGUMLGJSGTNOK-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable