Principaux documents
94829
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
average Mn 40,000
Synonyme(s) :
PLA, Poly(L-lactic acid)
1 G
78,80 €
5 G
318,00 €
78,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
78,80 €
5 G
318,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15O(C6H8O4)nH
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
78,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
ester terminated
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 40,000
Intervalle de dégradation
>3 years
Application
medical device
Autres remarques
end group: hexadecyl ester
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Afficher tout