Key Documents
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
Synonyme(s) :
1-Adamantylmethyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.16
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
40-45 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
Clé InChI
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable